Wichtige Dokumente
GF38287312
Zink
rod, 19.0 mm diameter, length 200 mm, high purity 99.99+%
Synonym(e):
ZN007950
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Assay
≥99.99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 382-873-12
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
Länge
200 mm
Durchmesser
19.0 mm
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)