Wichtige Dokumente
GF38206256
Platin
mesh, nominal aperture 0.12 mm, size 20 × 20 mm, wire diameter 0.04 mm
Synonym(e):
PT008720
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 382-062-56
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
Nennmaschenweite
0.12 mm
Größe
20 × 20 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF38206256-2EA | 4061821044525 |
GF38206256-1EA | 4061821044518 |
GF38206256-5EA | 4061821044532 |