GF38132388
Gold-antimony alloy, Au99Sb1
0.05m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU145150
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 381-323-88
L × Durchm.
0.05 m × 1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)