Wichtige Dokumente
GF37867887
Gold
rod, 50mm, diameter 1.6mm, as drawn, 99.95%
Synonym(e):
Gold, AU007905
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 378-678-87
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × Durchm.
50 mm × 1.6 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)