Merck
GF37810559
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
20m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, 2 micron polyesterimide insulation
Synonym(e):
FE205811
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Beschreibung
2 micron polyesterimide insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 378-105-59
Länge
20 m
Leitungsdurchm.
0.025 mm
Isolierungsstärke
0.002 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)