Wichtige Dokumente
GF37018863
Nickel
mesh, 30x30mm, nominal aperture 0.43mm, thickness 0.004mm, wire diameter 0.067mm, 51 wires/inch, open area 75%, electro-formed mesh, 99.9%
Synonym(e):
Nickel
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 370-188-63
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
Größe × Nennmaschenweite
30x30 mm × 0.43 mm
Dicke × Durchm.
0.004 mm × 0.067 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)