GF36372281
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
1000m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU055150
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 363-722-81
L × Durchm.
1000 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)