Merck
GF36304400
Tungsten carbide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, min. particle size 45 micron
Synonym(e):
W 526010
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 363-044-00
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)