GF36153705
Gold-germanium eutectic alloy, Au88Ge12
5g lump, 10mm max. lump size
Synonym(e):
AU046100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 361-537-05
Gewicht
5 g
Max. Stückgröße
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)