Merck
GF36006689
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
2m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 045250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 360-066-89
L × Durchm.
2 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)