Merck
GF35921954
Polyoxymethylene/Acetal Copolymer - 10% Carbon Fiber Reinforced
(POMC - 10% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, black
Synonym(e):
OX336310
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 359-219-54
Gewicht
1000 g
Farbe
black
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)