Merck
GF35363404
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, temper annealed
Synonym(e):
FA140350
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 353-634-04
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)