GF35014766
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 1.0 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Synonym(e):
W 055500
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 350-147-66
Länge
0.5 m
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)