Wichtige Dokumente
GF34581966
Chrom
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.25μm, specific density 178.7μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Synonym(e):
Chrom
About This Item
Assay
99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 345-819-66
Widerstandsfähigkeit
12.7 μΩ-cm, 20°C
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.25 μm
bp
2672 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1857 °C (lit.)
Dichte
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChIKey
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)