Merck
GF34437988
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
1m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 025350
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 344-379-88
L × Durchm.
1 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)