Wichtige Dokumente
GF33939849
Selen
powder, max. particle size 250 micron, weight 200 g, purity 99.95%
Synonym(e):
SE006010
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
gray
Assay
99.95%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 339-398-49
Widerstandsfähigkeit
1.2 μΩ-cm, 0°C
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
250 μm
bp
684.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
217 °C (lit.)
Dichte
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Se]
InChI
1S/Se
InChIKey
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)