Wichtige Dokumente
GF33795658
Kobalt
foil, 25mm disks, thickness 0.0125mm, 99.9%
Synonym(e):
Cobalt, CO000160
About This Item
Assay
99.90%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 337-956-58
Widerstandsfähigkeit
6.24 μΩ-cm, 20°C
Durchm. × Dicke
25 mm × 0.0125 mm
bp
2900 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)