GF33732198
Gold-tin alloy, Au80Sn20
0.5m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AU065120
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 337-321-98
L × Durchm.
0.5 m × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)