GF33610395
Aluminium
foam, 300x400mm, thickness 6.35mm, bulk density 0.2g/cm3, porosity 0.93, aluminum 6101 grade, 98.5%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98.50%
Form
wire
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 336-103-95
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Größe × Dicke
300x400 mm × 6.35 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable