Wichtige Dokumente
GF33460084
Platin
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.0025mm, as rolled, 99.95%
Synonym(e):
Platinum, PT000206
About This Item
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 334-600-84
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
50x50 mm × 0.0025 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF33460084-1EA | 4061825388946 |
GF33460084-2EA | 4061829516727 |