Merck
GF33152341
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
0.2m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT015130
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 331-523-41
L × Durchm.
0.2 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)