Merck
GF33022785
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, condition pyrolitic
Synonym(e):
B 603121
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 330-227-85
Größe
50 × 50 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)