Wichtige Dokumente
GF32175569
Gold
insulated wire, 1m, conductor diameter 0.025mm, insulation thickness 0.005mm, polyester insulation, 99.99%
Synonym(e):
Gold, AU005820
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 321-755-69
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × Durchm. × Dicke
1 m × 0.025 mm × 0.005 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)