GF31432586
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 25 x 25mm, 0.2mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE220320
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 314-325-86
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)