Merck
GF31259527
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 9.5 mm, L 25 mm, black
Synonym(e):
BI307910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 312-595-27
Länge
25 mm
Durchmesser
9.5 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF31259527-1EA4061825053875
GF31259527-2EA4061825053882
GF31259527-5EA4061825053899