Merck
GF31256388
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.35 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
Synonym(e):
ES301460
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 312-563-88
Länge
0.5 m
Dicke
0.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)