Merck
GF30134146
Polyvinylidenechloride
(PVDC), powder, mean particle size <180micron, weight 200 g
Synonym(e):
CV306010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 301-341-46
Gewicht
200 g
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)