Merck
GF29925861
Neodymium-iron-boron alloy, Nd2Fe14B
sheet, 5 x 5mm, 2mm thickness, rare earth magnet, parylene coating
Synonym(e):
ND013020
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 299-258-61
Größe × Dicke
5x5 mm × 2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)