Wichtige Dokumente
GF29920619
Indium
foil, 50x50mm, thickness 0.20mm, as rolled, 99.999%
Synonym(e):
Indium, IN000260
About This Item
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.999%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 299-206-19
Widerstandsfähigkeit
8.37 μΩ-cm
Größe × Dicke
50x50 mm × 0.20 mm
mp (Schmelzpunkt)
156.6 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[In]
InChI
1S/In
InChIKey
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)