Wichtige Dokumente
GF29050321
Gold
mesh, nominal aperture 0.04 mm, size 50 × 50 mm, thickness 0.006 mm
Synonym(e):
AU008725
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 290-503-21
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
Nennmaschenweite
0.04 mm
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.006 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)