GF26380739
Iron/boron/silicon
wire, Fe 77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.05 mm diameter, length 20 m, condition metallic glass
Synonym(e):
FE845050
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 263-807-39
Länge
20 m
Durchmesser
0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)