Merck
GF25138504
Silicon nitride - reaction bonded
sphere, 10 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
SI636840
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 251-385-04
Durchmesser
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)