GF25030369
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
200mm tube, 6.35mm outside diameter, 1.63mm wall thickness, 3.09mm inside diameter, solution treated
Synonym(e):
AL227100
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 250-303-69
L × Wandstärke
200 mm × 1.63 mm
AD × ID
6.35 mm × 3.09 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)