Merck
GF24787109
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 6.0mm, L 100 mm, wall thickness 0.075 mm
Synonym(e):
IM307600
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 247-871-09
Länge
100 mm
Wandstärke
0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF24787109-2EA4061825012438
GF24787109-10EA4061825012407
GF24787109-1EA4061825012414
GF24787109-20EA4061825012421
GF24787109-5EA4061825012445