GF23720161
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 2m coil, 0.05mm thickness
Synonym(e):
NI030250
Empfohlene Produkte
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 237-201-61
L × Dicke
2 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)