Merck
GF23417782
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.12 mm diameter, length 100 m, temper hard
Synonym(e):
AB245130
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 234-177-82
Länge
100 m
Durchmesser
0.12 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)