GF23015359
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.04 mm, length 2 m, coil width 25 mm
Synonym(e):
NI800400
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 230-153-59
Länge
2 m
Spiralbreite
25 mm
Dicke
0.04 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)