Merck
GF22979526
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 1m coil, 1mm coil width, 0.20mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI050274
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 229-795-26
L × B × Dicke
1 m × 1 mm × 0.20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF22979526-1EA4061825425054