Merck
GF22869388
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1000mm rod, 4.0mm diameter
Synonym(e):
NI057915
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 228-693-88
L × Durchm.
1000 mm × 4.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)