GF22620710
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 36 mm diameter, length 100 mm, condition ground
Synonym(e):
FE087946
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 226-207-10
Länge
100 mm
Durchmesser
36 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)