Wichtige Dokumente
GF21940961
Tantal
foil, 0.5m coil, thickness 0.0125mm, 99.9%
Synonym(e):
Tantal
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ta
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141741
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Assay
99.90%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
572 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 219-409-61
Widerstandsfähigkeit
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × Dicke
0.5 m × 0.0125 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2996 °C (lit.)
Dichte
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChIKey
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)