Merck
GF21441822
Stainless Steel - AISI 431 alloy, Fe82Cr16Ni2
1000mm rod, 6.0mm diameter
Synonym(e):
FL027910
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 214-418-22
L × Durchm.
1000 mm × 6.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)