GF21131693
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 20m length, 0.125mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
Synonym(e):
NI105840
About This Item
Beschreibung
polyester insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 211-316-93
Isolierungsstärke
0.004 mm
Draht L × Durchm.
20 m × 0.125 mm , conductor diameter
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF21131693-1EA | 4061825431352 |