Wichtige Dokumente
GF20819088
Terbium
powder, 2g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Synonym(e):
Terbium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.90%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 208-190-88
Widerstandsfähigkeit
116 μΩ-cm, 20°C
bp
3230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1356 °C (lit.)
Dichte
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Tb]
InChI
1S/Tb
InChIKey
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)