Merck
GF20795968
Peridot
powder, max. particle size 100 micron, weight 10 g, condition gemstone powder
Synonym(e):
MG646010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 207-959-68
Gewicht
10 g
Max. Partikelgröße
100 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)