GF20749327
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.35 mm, L 0.5 m
Synonym(e):
AM301350
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 207-493-27
Länge
0.5 m
Dicke
0.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)