Wichtige Dokumente
GF20661083
Kupfer
tube, 1000mm, outside diameter 12.7mm, inside diameter 10.26mm, wall thickness 1.22mm, as drawn, 99.9%
Synonym(e):
Copper, CU007650
About This Item
Assay
99.90%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 206-610-83
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × Dicke
1000 mm × 1.22 mm
AD × ID
12.7 mm × 10.26 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)