GF20432135
Aluminum/Lithium metal matrix composite
tube, Al 81%/SiC 15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, outside diameter 24.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
AL417250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 204-321-35
Länge
200 mm
AD
24.0 mm
Wandstärke
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)