Merck
GF20334169
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.015 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonym(e):
AL010225
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 203-341-69
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.015 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)