GF19210407
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 15mm disks, 0.075mm thickness, hard
Synonym(e):
NI140271
Empfohlene Produkte
Form
foil (disks - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 192-104-07
Größe × Dicke
15 mm × 0.075 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)